Learn More
4-Epianhydrochlortetracycline Hydrochloride (>90%), TRC
Codice prodotto. 30133558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
1mg
2.50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133558 1 mg 1mg
30132461 5 mg 5mg
30006575 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133558 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE5780601MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 158018-53-2
Formula molecolare C22 H21 Cl N2 O7 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 497.33
Sinonimo [4R-(4alpha,4abeta,12abeta)]-7-Chloro-4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Monohydrochloride;
IUPAC Name (4R,4aS,12aS)-7-chloro-4-(dimethylamino)-3,10,12,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2CC3=C(C)c4c(Cl)ccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H21ClN2O7.ClH/c1-7-8-6-9-16(25(2)3)18(28)15(21(24)31)20(30)22(9,32)19(29)13(8)17(27)14-11(26)5-4-10(23)12(7)14;/h4-5,9,16,26,28-29,32H,6H2,1-3H3,(H2,24,31);1H/t9-,16+,22-;/m0./s1
Peso formulazione 496.0804
Percent Purity >95%