Learn More
4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride Hydrate (>85%), TRC
Codice prodotto. 30369624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30369624 25 mg
30377539 5 mg
30377836 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30369624 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE57807025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C22H22N2O7.HCl.H2O
Molecular Weight (g/mol) 480.9
Sinonimo (4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Hydrochloride
IUPAC Name (4R,4aS,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride hydrate
SMILES O[C@@]12[C@]([H])([C@@H](N(C)C)C(O)=C(C(N)=O)C2=O)CC3=C(C4=CC=CC(O)=C4C(O)=C3C1=O)C.Cl.O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Epianhydrotetracycline Hydrochloride Hydrate
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H22N2O7.ClH.H2O/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H;1H2/t11-,16+,22-;;/m0../s1
Peso formulazione 480.13