Learn More
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 97%
Codice prodotto. 11964881 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Unit Size
11964881 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 11964881 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 435360050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
CAS: 17129-06-5 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Ethoxy-1, 1, 1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1800g/mL
Punti di ebollizione 51.0°C to 53.0°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 51°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula molecolare C6H7F3O2
Numero MDL MFCD00192131
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.18
Sinonimo 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, 3e-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one, etfbo, 2-ethoxyvinyl trifluoromethyl ketone, e-4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, 3-buten-2-one, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro, 4-ethoxy, 4-ethoxy-1,1,1-trifluoro-but-3-en-2-one
InChI Key YKYIFUROKBDHCY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC=CC(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name (E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Stabilizzatore (0.5% BHT stabilizer)
Molecular Weight (g/mol) 168.12
PubChem CID 5709222
Peso formulazione 168.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Hazard Statement
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.