Learn More
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one |
| CAS | 17129-06-5 |
| Formula molecolare | C6H7F3O2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMILES | CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | (E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 168.11 |
| Peso formulazione | 168.0398 |