Learn More
4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one, TRC
Codice prodotto. 30369704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30369704 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30369704 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE8929705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
CAS 17129-06-5
Formula molecolare C6H7F3O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-(Trifluoroacetyl)vinyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyvinyl Trifluoromethyl Ketone, 4-Ethoxy-1,1,1-trifluoro-3-buten-2-one
InChI Formula InChI=1S/C6H7F3O2/c1-2-11-4-3-5(10)6(7,8)9/h3-4H,2H2,1H3/b4-3+
SMILES CCO\C=C\C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name (E)-4-ethoxy-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Molecular Weight (g/mol) 168.11
Peso formulazione 168.0398