Learn More
4'-Ethoxyacetanilide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11483504
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483504 100 g 100g
11493504 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11483504 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11200.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 62-44-2 | Molecular Formula: C10H13NO2 | Molecular Weight: 179.219 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 62-44-2
Formula molecolare C10H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 179.219
Numero MDL MFCD00009094
InChI Key CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenacetin, acetophenetidin, n-4-ethoxyphenyl acetamide, acetphenetidin, acetophenetidine, acetophenetin, phenacetine, p-acetophenetidide, contradouleur, achrocidin
PubChem CID 4754
ChEBI CHEBI:8050
IUPAC Name N-(4-ethoxyphenyl)acetamide
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Ethoxyacetanilide
Punto di fusione 134°C to 136°C
Quantità 100 g
Beilstein 1869238
Indice di Merck 14,7204
Peso formulazione 179.22
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Ethoxyacetanilide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenacetin