Learn More
4'-Ethoxyacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11488863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11488863 100 g 100g
11468863 5 g 5g
11478863 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11488863 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11031.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
Solubility
Soluble in alcohol, water(791.1 mg/L).
Notes
Hygroscopic. Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1676-63-7
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.20
Numero MDL MFCD00009095
InChI Key YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
IUPAC Name 1-(4-ethoxyphenyl)ethanone
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Ethoxyacetophenone
Punto di fusione 35°C to 38°C
Punti di ebollizione 145°C to 146°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità 134°C (273°F)
Quantità 100 g
Beilstein 636783
Informazioni di solubilità Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 98%