Learn More
4'-Ethoxyacetophenone, 99%, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 409595000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 1676-63-7 Peso : 0.55000kg
Quantità | 500g |
---|
Identificatori chimici
1676-63-7 | |
164.2 | |
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N | |
72872 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)C |
C10H12O2 | |
MFCD00009095 | |
4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone | |
1-(4-ethoxyphenyl)ethanone |
Specifica
4'-Ethoxyacetophenone | |
268.0°C to 269.0°C (758.0mmHg) | |
500g | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00009095 | |
YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-ethoxyphenyl)ethanone | |
72872 | |
99% |
134°C | |
35.0°C to 38.0°C | |
1676-63-7 | |
100.0 | |
C10H12O2 | |
4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)C | |
164.2 | |
164.2 |
Sicurezza e movimentazione
- 4'-Ethoxyacetophenone
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.