Learn More
4-Ethoxyacetophenone, Mikromol™
Codice prodotto. 30050346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050346 100 mg 100mg
30049108 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050346 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0474.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Ethoxyacetophenone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyacetophenone
CAS 1676-63-7
Nomi componenti o analita 4-Ethoxyacetophenone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H12 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Ethoxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C10H12O2/c1-3-12-10-6-4-9(5-7-10)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCOc1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name 1-(4-ethoxyphenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Quantità 100 mg
Peso formulazione 164.0837 g/mol