Learn More
4-Ethoxybenzaldehyde, 97+%
Codice prodotto. 11474024
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11474024 25 g 25g
11484024 100 g 100g
11494024 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11474024 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11987.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Ethoxybenzaldehyde can be used as an anti-inflammatory and prostaglandin E2 suppressor. benzaldehyde-derived anti-inflammatory agents may be useful in reducing facial erythema.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents. Air sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-82-0
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00003388
InChI Key JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC Name 4-ethoxybenzaldehyde
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzaldehyde
Punto di fusione 13°C to 14°C
Densità 1.08
Punti di ebollizione 253°C to 255°C
Punto d'infiammabilità <110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.559
Quantità 25 g
Beilstein 386863
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 150.18
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxybenzaldehyde