Learn More
4-Ethoxybenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 10772791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10772791 25 g Bottiglia in vetro 25g
10693553 5 g Bottiglia in vetro 5g
10772981 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10772791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174250250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10031-82-0 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-82-0
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Numero MDL MFCD00003388
InChI Key JRHHJNMASOIRDS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzaldehyde, 4-ethoxy, p-ethoxybenzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, p-ethoxy, homoanisaldehyde, 4-ethyloxy benzaldehyde, unii-gow1h0f49a, fema no. 2413, 4-ethoxy-benzaldehyde, ethoxybenzaldehyde, p
PubChem CID 24834
IUPAC Name 4-ethoxybenzaldehyde
SMILES CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzaldehyde
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 13°C to 14°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.0800g/mL
Punti di ebollizione 255°C
Punto d'infiammabilità 75°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5OC6H4CHO
Indice di rifrazione 1.5574 to 1.5594
Quantità 25 g
Beilstein 08,73
Gravità specifica 1.08
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethoxybenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.