Learn More
4-Ethoxybenzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11490088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490088 25 g 25g
11470088 1 g 1g
11480088 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23683.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22237-13-4 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22237-13-4
Formula molecolare C8H11BO3
Molecular Weight (g/mol) 165.983
Numero MDL MFCD00674028
InChI Key WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxybenzeneboronic acid, 4-ethoxyphenyl boronic acid, 4-ethoxyphenyl boranediol, p-ethoxyphenylboronic acid, 4-n-ethoxyphenyl boronic acid, boronic acid, 4-ethoxyphenyl, 4-ethoxybenzeneboronicacid, 4-ethoxyphenylboronicacid, 4-ethoxyphenylboronic
PubChem CID 2734351
IUPAC Name (4-ethoxyphenyl)boronic acid
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)OCC)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzeneboronic acid
Punto di fusione 165°C to 168°C
Quantità 25 g
Beilstein 3530408
Peso formulazione 165.99
Percent Purity 98%