Learn More
4-Ethoxybenzhydrazide, 98+%
Codice prodotto. 15438839
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15438839 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L05433.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 58586-81-5 | C9H12N2O2 | 180.207 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzhydrazide
CAS 58586-81-5
Punto di fusione 124°C to 127°C
Formula molecolare C9H12N2O2
Numero MDL MFCD00017074
Quantità 5 g
Beilstein 2642900
Sinonimo 4-ethoxybenzhydrazide, p-ethoxy benzhydrazide, 4-ethoxybenzenecarbohydrazide, acmc-20amjf, 4etophcon2, #, 4-ethoxybenzoic acid, hydrazide, benzoic acid,4-ethoxy-, hydrazide
InChI Key STTILZBQLOSDNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)NN
IUPAC Name 4-ethoxybenzohydrazide
Molecular Weight (g/mol) 180.207
PubChem CID 143561
Peso formulazione 180.21
Percent Purity ≥98%