Learn More
4-Ethoxybenzoic acid, 98+%
Codice prodotto. 11485053
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11485053 500 g 500g
11465053 25 g 25g
11475053 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11485053 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12309.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-86-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-86-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00002545
InChI Key SHSGDXCJYVZFTP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-ethoxybenzoic acid, benzoic acid, 4-ethoxy, benzoic acid, p-ethoxy, 4-ethoxy-benzoic acid, unii-tzr23xeq7w, tzr23xeq7w, 4-ethoxybenzoicacid, 4ethoxybenzoic acid, pubchem2686, para-ethoxybenzoic acid
PubChem CID 12093
IUPAC Name 4-ethoxybenzoic acid
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzoic acid
Punto di fusione 197°C to 199°C
Quantità 500 g
Beilstein 2207349
Peso formulazione 166.18
Percent Purity ≥98%