Learn More
4-Ethoxybenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11438667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11438667 100 g 100g
11418667 5 g 5g
11428667 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11438667 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19806.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25117-74-2 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25117-74-2
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00001819
InChI Key PJRLUGQMEZZDIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 4-ethoxy, p-ethoxycyanobenzene, p-ethoxybenzonitrile, 4-ethoxybenzoic acid nitrile, benzonitrile, p-ethoxy, 4-ethoxybenzenecarbonitrile, 4-ethoxy-benzonitrile, 4-ethyloxybenzonitrile, acmc-1cis8
PubChem CID 141176
IUPAC Name 4-ethoxybenzonitrile
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxybenzonitrile
Punto di fusione 60°C to 63°C
Punti di ebollizione 258°C
Quantità 100 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2613602
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%