Learn More
4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11926101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11926101 5 g 5g
11916101 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11926101 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 445000050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 859169-20-3 | Molecular Formula: C16H23BO4 | Molecular Weight: 290.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 859169-20-3
Formula molecolare C16H23BO4
Molecular Weight (g/mol) 290.17
Numero MDL MFCD08704684
InChI Key RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 46737998
IUPAC Name ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 41°C to 43°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 290.16
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.