Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide, 0.5M in THF, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15455365
Click to view available options
Quantità:
50 mL
Dimensione della confezione:
50mL
Codice prodotto. 15455365
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58477.AD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Ethoxycarbonyl)phenylzinc bromide
Nota nome Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 131379-15-2
Densità 1.023
Formula molecolare C9H9BrO2Zn
Numero MDL MFCD05664208
Quantità 50 mL
Numero UN UN3399
Sensibilità Air sensitive; May form a precipitate
Sinonimo zinc bromide 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide 1/1/1, zinc 2+ ion 4-ethoxycarbonyl benzen-1-ide bromide
InChI Key AXFMOPVOFKMPJN-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCOC(=O)C1=CC=[C-]C=C1.[Zn+2].[Br-]
IUPAC Name zinc;ethyl benzoate;bromide
Molecular Weight (g/mol) 294.453
PubChem CID 76518832
Peso formulazione 294.45