Learn More
4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 11313216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11313216 10 g 10g
11303216 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11313216 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12522.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1205-06-7
Formula molecolare C10H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 207.247
Numero MDL MFCD00022058
InChI Key MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
PubChem CID 71003
IUPAC Name ethyl 4-isothiocyanatobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Punto di fusione 52°C to 56°C
Punti di ebollizione 123°C to 127°C (1 mmHg)
Odore Irritating
Quantità 10 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2213400
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 207.25
Percent Purity 97%