Learn More
4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid, 97%
Codice prodotto. 10009101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10009101 5 g Bottiglia in vetro 5g
10476462 1 g Bottiglia in vetro 1g
10155683 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10009101 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 367790050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4334-88-7
Formula molecolare C9H11BO4
Molecular Weight (g/mol) 193.99
Numero MDL MFCD02179441
InChI Key ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 184°C to 189°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
IUPAC Name [4-(ethoxycarbonyl)phenyl]boronic acid
Peso formulazione 193.99
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.