Learn More
4-Ethoxyphenyl isocyanate, 97%
Codice prodotto. 11392457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11392457 25 g 25g
11382457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11509.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 32459-62-4 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32459-62-4
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.18
Numero MDL MFCD00013877
InChI Key FMYVTFRADSNGDN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxyphenyl isocyanate, benzene, 1-ethoxy-4-isocyanato, 4-ethoxyphenylisocyanate, 4-isocyanatophenetole, isocyanic acid 4-ethoxyphenyl ester, p-ethoxy phenyl isocyanate, 4-ethoxybenzenisocyanate, pubchem3178, p-athoxyphenylisocyanat, acmc-1afep
PubChem CID 122887
IUPAC Name 1-ethoxy-4-isocyanatobenzene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyphenyl isocyanate
Densità 1.11
Punti di ebollizione 235°C
Punto d'infiammabilità 105°C (221°F)
Indice di rifrazione 1.536
Quantità 25 g
Numero UN UN2206
Beilstein 742647
Sensibilità Moisture sensitive; May form a precipitate
Peso formulazione 163.18
Percent Purity 97%