Learn More
4-Ethoxyphenyl isothiocyanate 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10596413
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10596413 10 g 10g
10057034 5 g 5g
10235724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10596413 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01663EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 3460-49-9
Formula molecolare C9H9NOS
Molecular Weight (g/mol) 179.237
InChI Key REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC Name 1-ethoxy-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 179.24
Percent Purity 97%