Learn More
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 1,000μg/mL, 1mL, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 15206356 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
23mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15206356 1 mL 23mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15206356 Fornitore SPEX Certiprep N. del fornitore 4183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 2785-89-9
Formula molecolare C9H12O2
Numero MDL MFCD00038714
Quantità 1 mL
Sinonimo 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
InChI Key CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
PubChem CID 62465