Learn More
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 11472357
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11472357 25 g 25g
11462357 5 g 5g
11482357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11472357 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14239.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2785-89-9
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00038714
InChI Key CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Punto di fusione 15°C
Densità 1.064
Punti di ebollizione 230°C
Punto d'infiammabilità 107°C (225°F)
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 25 g
Beilstein 2045329
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%