Learn More
4-Ethyl-2-methoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 10642762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10642762 25 g Bottiglia in vetro 25g
10367651 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10642762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 351960250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2785-89-9
Formula molecolare C9H12O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Numero MDL MFCD00038714
InChI Key CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
PubChem CID 62465
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 15°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0580g/mL
Punti di ebollizione 234°C to 236°C
Punto d'infiammabilità 107°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5250 to 1.53
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.058
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 152.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.