Learn More
4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30373934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30373934 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30373934 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9372455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Formula molecolare C9 H9 N O4
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
IUPAC Name 4-ethyl-3-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.172
Peso formulazione 195.053