Learn More
4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 103440-95-5 |
| Formula molecolare | C9 H9 N O4 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| SMILES | CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-ethyl-3-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 195.172 |
| Peso formulazione | 195.053 |