Learn More
4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide |
| CAS | 65756-41-4 |
| Formula molecolare | C7H16BrNO |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1 |
| IUPAC Name | 4-ethyl-4-methylmorpholin-4-ium;bromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 210.11 |
| Peso formulazione | 209.0415 |