Learn More
4-(Ethylamino)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Ethylamino)benzoic acid |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Formula lineare | CH3CH2NHC6H4CO2H |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 165.19 |
| Percent Purity | 97% |