Learn More
4-Ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10552272
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552272 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10552272 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. BTB10241DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifications
Materiale o nome chimico 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Densità 1.268g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H9ClO2S
Formula lineare CH3CH2C6H4SO2Cl
Numero MDL MFCD00041480
Quantità 1 g
Sinonimo 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
InChI Key LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 4-ethylbenzenesulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 204.668
PubChem CID 570959
Peso formulazione 204.68
Percent Purity 97%