Learn More
4-Ethylbenzeneboronic acid, 97%
Codice prodotto. 11460518
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460518 25 g 25g
11440518 1 g 1g
11450518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11460518 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24656.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63139-21-9
Formula molecolare C8H11BO2
Molecular Weight (g/mol) 149.98
Numero MDL MFCD00859377
InChI Key RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
PubChem CID 2734352
IUPAC Name (4-ethylphenyl)boronic acid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzeneboronic acid
Punto di fusione 150°C to 154°C
Quantità 25 g
Beilstein 3030638
Peso formulazione 149.99
Percent Purity 97%