Learn More
4-Ethylbenzoic acid, 99%
Codice prodotto. 11463933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463933 250 g 250g
11443933 10 g 10g
11453933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10235.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-64-7
Formula molecolare C9H10O2
Molecular Weight (g/mol) 150.177
Numero MDL MFCD00002570
InChI Key ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
PubChem CID 12086
IUPAC Name 4-ethylbenzoic acid
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzoic acid
Punto di fusione 111°C to 114°C
Quantità 250 g
Beilstein 2041840
Peso formulazione 150.18
Percent Purity 99%