Learn More
4-Ethylbenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30380427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30380427 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30380427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE899815500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzoic acid
CAS 619-64-7
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCc1ccc(cc1)C(=O)O
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Peso formulazione 150.0681