Learn More
4-Ethylbenzonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11382097
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11382097 10 g 10g
11392097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11382097 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07921.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25309-65-3
Formula molecolare C9H9N
Molecular Weight (g/mol) 131.178
Numero MDL MFCD00016383
InChI Key SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
PubChem CID 91393
IUPAC Name 4-ethylbenzonitrile
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzonitrile
Densità 0.956
Punti di ebollizione 237°C
Punto d'infiammabilità 97°C (206°F)
Indice di rifrazione 1.526
Quantità 10 g
Beilstein 2040912
Peso formulazione 131.18
Percent Purity 98%