Learn More
4-Ethylbenzoyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11429213
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429213 50 g 50g
11324739 5 g 5g
11419213 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429213 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11698.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16331-45-6
Formula molecolare C9H9ClO
Molecular Weight (g/mol) 168.62
Numero MDL MFCD00000697
InChI Key AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 85368
IUPAC Name 4-ethylbenzoyl chloride
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Ethylbenzoyl chloride
Densità 1.146
Punti di ebollizione 235°C to 236°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Acidic
Indice di rifrazione 1.5479
Quantità 50 g
Numero UN UN3265
Beilstein 2206041
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Peso formulazione 168.62
Percent Purity ≥98%