Learn More
4-Ethylguaiacol 1000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317303
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317303 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317303 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA13338000ME1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylguaiacol
CAS 2785-89-9
Nomi componenti o analita 4-Ethylguaiacol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H12 O2
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Quantità 1 mL
Peso formulazione 152.0837 g/mol