Learn More
4-Ethylguaiacol, TRC
Codice prodotto. 30136837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136837 10 g 10g
30008742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30136837 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE67872010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2785-89-9
Formula molecolare C9 H12 O2
Molecular Weight (g/mol) 152.19
Sinonimo Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
IUPAC Name 4-ethyl-2-methoxyphenol
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylguaiacol
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Peso formulazione 152.0837