Learn More
4-Ethylmorpholine, Mikromol™
Codice prodotto. 30049349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30049349 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30049349 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM3771.030100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Ethylmorpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Nomi componenti o analita 4-Ethylmorpholine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H13 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
IUPAC Name 4-ethylmorpholine
Molecular Weight (g/mol) 115.174
Quantità 100 mg
Peso formulazione 115.0997 g/mol