Learn More
4-Ethylmorpholine, TRC
Codice prodotto. 30377328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30377328 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE924920100ML
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Formula molecolare C6 H13 N O
Quantità 100 mL
Sinonimo 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
InChI Formula InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
IUPAC Name 4-ethylmorpholine
Molecular Weight (g/mol) 115.174
Peso formulazione 115.0997