Learn More
4-Ethylmorpholine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Ethylmorpholine |
| CAS | 100-74-3 |
| Formula molecolare | C6 H13 N O |
| Quantità | 25 mL |
| Sinonimo | 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCOCC1 |
| IUPAC Name | 4-ethylmorpholine |
| Molecular Weight (g/mol) | 115.174 |
| Peso formulazione | 115.0997 |