Learn More
4-Ethylphenol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11445407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445407 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11445407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23433.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Applications
4-Ethylphenol is suitable for use in the determination of 4-ethylguaiacol and 4-ethylphenol in the aroma of red wines using headspace-solid-phase microextraction method. It is a chemical reagent used in the synthesis of 5-HT1A recep
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Punto di fusione 40°C to 45°C
Densità 1.011
Punti di ebollizione 218°C to 219°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Formula molecolare C8H10O
Indice di rifrazione 1.533
Numero MDL MFCD00002393
Quantità 1000 g
Numero UN UN2430
Beilstein 1363317
Sinonimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Informazioni di solubilità Soluble aq. soln.. (4.9 g/L) (at 25°C)
InChI Key HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C=C1
IUPAC Name 4-ethylphenol
Molecular Weight (g/mol) 122.17
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%