Learn More
4-Ethylphenol, 97%
Codice prodotto. 10616692 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10616692 250 g Plastic bottle 250g
10306560 5 g Plastic bottle 5g
10724611 1 kg Plastic bottle 1kg
11994661 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10616692 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 118822500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-07-9
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
InChI Key HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
PubChem CID 31242
ChEBI CHEBI:49584
IUPAC Name 4-ethylphenol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 41.0°C to 46.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 218.0°C to 219.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C2H5C6H4OH
Quantità 250 g
Beilstein 06,472
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Mass or Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethylphenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.