Learn More
4-Ethylphenol, 97%
Beschreibung
4-Ethylphenol is suitable for use in the determination of 4-ethylguaiacol and 4-ethylphenol in the aroma of red wines using headspace-solid-phase microextraction method. It is a chemical reagent used in the synthesis of 5-HT1A receptor agonists endowed with antinociceptive activity. It is also used in the preparation of isopropylamides as potent and noncovalent proteosome inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Ethylphenol is suitable for use in the determination of 4-ethylguaiacol and 4-ethylphenol in the aroma of red wines using headspace-solid-phase microextraction method. It is a chemical reagent used in the synthesis of 5-HT1A recep
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 4-Ethylphenol |
| CAS | 123-07-9 |
| Punto di fusione | 40°C to 45°C |
| Densità | 1.011 |
| Punti di ebollizione | 218°C to 219°C |
| Punto d'infiammabilità | 100°C (212°F) |
| Formula molecolare | C8H10O |
| Indice di rifrazione | 1.533 |
| Numero MDL | MFCD00002393 |
| Quantità | 250 g |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 4-Ethylphenol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylphenol