Learn More
4-Ethylphenyl isocyanate, 98%
Codice prodotto. 11353336
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353336 25 g 25g
11333336 1 g 1g
11343336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11353336 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12718.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23138-50-3
Formula molecolare C9H9NO
Molecular Weight (g/mol) 147.177
Numero MDL MFCD00013881
InChI Key FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90007
IUPAC Name 1-ethyl-4-isocyanatobenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenyl isocyanate
Densità 1.024
Punti di ebollizione 67°C to 68°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C (172°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.527
Quantità 25 g
Numero UN UN2206
Beilstein 971100
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Peso formulazione 147.18
Percent Purity 98%