Learn More
4-Ethylphenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11455787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11455787 10 g 10g
11445787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24353.09
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18856-63-8
Formula molecolare C9H9NS
Molecular Weight (g/mol) 163.24
Numero MDL MFCD00041101
InChI Key XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
PubChem CID 140438
IUPAC Name 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Densità 1.075
Punti di ebollizione 245°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.6205
Quantità 10 g
Numero UN UN2922
Beilstein 2802384
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 163.24
Percent Purity 97%