Learn More
4-Ethylphenylacetylene, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11421180
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421180 5 g 5g
11431180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11421180 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26313.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 40307-11-7 | Molecular Formula: C10H10 | Molecular Weight: 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 40307-11-7
Formula molecolare C10H10
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00173887
InChI Key ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
PubChem CID 142425
IUPAC Name 1-ethyl-4-ethynylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylphenylacetylene
Densità 0.93
Punti di ebollizione 192°C
Punto d'infiammabilità 71°C (160°F)
Indice di rifrazione 1.542
Quantità 5 g
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 99%