Learn More
4-Ethylsulfonylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30385621
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385621 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385621 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE9262432.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Formula molecolare C8H11BO4S
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC Name (4-(ethylsulfonyl)phenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 214.05
Peso formulazione 214.05