Learn More
4-Ethylsulfonylphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30376737
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30376737 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30376737 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCE926243250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Formula molecolare C8H11BO4S
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
IUPAC Name (4-(ethylsulfonyl)phenyl)boronic acid
Molecular Weight (g/mol) 214.05
Peso formulazione 214.05