Learn More
4-Ethylthiophenol, 97%
Codice prodotto. 11455987
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11455987
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25026.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4946-13-8
Formula molecolare C8H9S
Molecular Weight (g/mol) 137.22
Numero MDL MFCD00040229
InChI Key WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
PubChem CID 2758914
IUPAC Name 4-ethylbenzenethiol
SMILES CCC1=CC=C([S-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylthiophenol
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (30 mmHg)
Odore Stench
Indice di rifrazione 1.5645
Quantità 1 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1905734
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 97%