Learn More
4-Ethylthiophenol, 97%
Codice prodotto. 11465987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11465987 5 g 5g
11455987 1 g 1g
11475987 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11465987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25026.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 4946-13-8 | C8H9S | 137.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4946-13-8
Formula molecolare C8H9S
Molecular Weight (g/mol) 137.22
Numero MDL MFCD00040229
InChI Key WWQQPHUHTAZWDH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-ethylthiophenol, 4-ethyl thiophenol, 4-ethylbenzene-1-thiol, benzenethiol, 4-ethyl, p-ethylphenylmercaptan, p-ethylthiophenol, pubchem6813, p-ethylphenyl mercaptan, acmc-209kg5
PubChem CID 2758914
IUPAC Name 4-ethylbenzenethiol
SMILES CCC1=CC=C([S-])C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethylthiophenol
Punti di ebollizione 119°C to 120°C (30 mmHg)
Odore Stench
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1905734
Peso formulazione 138.23
Percent Purity 97%