Learn More
4-Ethyltoluene, 97%
Codice prodotto. 11351517
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11351517 100 g 100g
11331517 5 g 5g
11341517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11351517 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L02120.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 622-96-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Ethyltoluene is used as intermediates.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area away from incompatible substances such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 622-96-8
Formula molecolare C9H12
Molecular Weight (g/mol) 120.195
Numero MDL MFCD00009263
InChI Key JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-ethyltoluene, p-ethyltoluene, benzene, 1-ethyl-4-methyl, 4-methylethylbenzene, toluene, p-ethyl, p-ethylmethylbenzene, p-methylethylbenzene, 1-methyl-4-ethylbenzene, 1-ethyl-4-methyl-benzene, para-ethyltoluene
PubChem CID 12160
IUPAC Name 1-ethyl-4-methylbenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Ethyltoluene
Punto di fusione -62°C
Densità 0.861
Punti di ebollizione 161°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Indice di rifrazione 1.495
Quantità 100 g
Numero UN UN3295
Beilstein 1903007
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 120.2
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Ethyltoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Ethyltoluene